Learn More
Heptanonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The Heptanenitrile is used for producing 2, 3, 5, 6-tetrahexyl-pyrazine. As intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El heptanonitrilo se utiliza para producir 2, 3, 5, 6-tetrahexil-pirazina. Como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanenitrile |
| Punto de fusión | -64°C |
| Densidad | 0.81 |
| Punto de ebullición | 186°C to 187°C |
| Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
| Índice de refracción | 1.415 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 1740405 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Mostrar más |