Learn More
Heptanonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409443 5 g 5 g
11419443 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12326.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 629-08-3 | Molecular Formula: C7H13N | Molecular Weight: 111.19 g/mol
The Heptanenitrile is used for producing 2, 3, 5, 6-tetrahexyl-pyrazine. As intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El heptanonitrilo se utiliza para producir 2, 3, 5, 6-tetrahexil-pirazina. Como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-08-3
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.19
Número MDL MFCD00039503
Clave InChI SDAXRHHPNYTELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptanonitrile, hexyl cyanide, enanthonitrile, 1-cyanohexane, 1-heptanonitrile, heptane-1-nitrile, n-heptanenitrile, unii-ua4z3qt98a, ua4z3qt98a, heptane nitrile
PubChem CID 12372
Nombre IUPAC heptanonitrilo
SMILES CCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanenitrile
Punto de fusión -64°C
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1740405
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19
Porcentaje de pureza 98%