Learn More
Heptanenitrile, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10093610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10093610 25 mL Glass bottle 25 ml
1 options
Código de producto. 10093610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309340250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanenitrile
CAS 629-08-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H13N
Número MDL MFCD00039503
Cantidad 25 mL
Sinónimo heptanonitrile, hexyl cyanide, enanthonitrile, 1-cyanohexane, 1-heptanonitrile, heptane-1-nitrile, n-heptanenitrile, unii-ua4z3qt98a, ua4z3qt98a, heptane nitrile
Clave InChI SDAXRHHPNYTELL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC#N
Nombre IUPAC heptanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 111.19
PubChem CID 12372
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19