Learn More
Heptano-(n) 99+%, grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, Chem Lab
Código de producto. 13218223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13218223 2.5 L 2.50 litro
15989276 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13218223 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0816.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    131.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 37.00€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión de -90 °C
Color Incolora
Acidez < 0,0005 mEq/g
Densidad 0,69 g/mol
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -4 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99%
Agua < 100 ppm
Punto de ebullición de 98 °C
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptane-(n) 99+%, HPLC grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptane-(n)