Learn More
Heptano, reactivo de laboratorio, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptane |
| Punto de fusión | -90,5 °C |
| CAS | 142-82-5 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 1 |
| Densidad | 0,69 g/cm3 (15 °C) |
| Cantidad | 5 L |
| Temperatura de inflamación | de -4 °C |
| Fórmula molecular | C7H16 |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)5CH3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Heptane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptane