Learn More
Riedel-de Haën Heptano CHROMASOLV™
Código de producto. 15925490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
15925490 7 L 7 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15925490 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 344957L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Heptano CHROMASOLV™ para el análisis de residuos de plaguicidas, ≥ 99%.
  • Para cromatografía de gases (GC).
  • Desarrollado especialmente para la aplicación en análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles utilizando GC.
  • Se especifica el contenido de materia no volátil y agua para cada disolvente.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptane
pH Not applicable
Punto de fusión -90.5°C
CAS 142-82-5
Color Incolora
Densidad 0.69 g/cm3 (15°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 6.7 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula molecular C7H16
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Presión de vapor 60.9 hPa (25°C)
Número MDL MFCD00009544
Viscosidad No data available
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Sinónimo n-heptane, heptan
Punto de ebullición 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nombre IUPAC heptano
Peso molecular (g/mol) 100.21
Porcentaje de pureza ≥99.00%
Grado GC