Learn More
Heptano, 99 %, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15617900 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617900 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15617900 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor H21982.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptane
Punto de fusión -90.5°C
Color Incolora
Densidad 0.684g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación −4°C (24.8°F)
Punto de ignición 433°F
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Presión de vapor 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Punto de ebullición 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Información de solubilidad 0.003g/L in water at 0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol
Porcentaje de pureza 0.99