Learn More
Heptano-1,7-diamina, TRC
Código de producto. 17964185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964185 1 g 1 g
17933215 250 mg 250 miligramos
17960575 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9986351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-19-5
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.23
Sinónimo (7-Aminoheptyl)amine, 1,7-Diamino-n-heptane, 1,7-Diaminoheptane, 1,7-Heptamethylenediamine, 1,9-Diazanonane, Heptamethylenediamine, NSC 45777;alpha,ω-Heptanediamine;
Nombre IUPAC heptano-1,7-diamina
SMILES NCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptane-1,7-diamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.147
Porcentaje de pureza >95%