Learn More
Heptanal, TRC
Código de producto. 30134593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134593 25 mL 25 ml
30133950 100 mL 100 ml
30007819 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28114025ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-71-7
Fórmula molecular C7 H14 O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Sinónimo Heptanal, 1-Heptaldehyde, Enanthal, Enanthaldehyde, Enanthic aldehyde, Enanthole, Heptaldehyde, Heptanaldehyde, Heptyl aldehyde, NSC 2190, Oenanthal, Oenanthaldehyde, Oenanthic aldehyde, Oenanthol, n-Heptaldehyde, n-Heptanal, n-Heptylaldehyde
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanal
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1045