Learn More
Heptanal-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanal-d14 |
| CAS | 1246819-97-5 |
| Fórmula molecular | C7 D14 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tetradecadeuterioheptan-1-one, Heptanal-d14, Heptanal-D14, Heptanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d14, 1-Heptaldehyde-d14, Enanthal-d14, Enanthaldehyde-d14, Enanthic Aldehyde-d14, Enanthole-d14, Heptaldehyde-d14, Heptanaldehyde-d14, Heptyl Aldehyde-d14, Oenanthal-d14, Oenanthaldehyde-d14, Oenanthic Aldehyde-d14, Oenanthol-d14, n-Heptaldehyde-d14, n-Heptanal-d14, n-Heptylaldehyde-d14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D |
| SMILES | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tetradecadeuterioheptan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2717 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1923 |