Learn More
Heptan-1-ol, + 98 %, Fisher Chemical
Código de producto. 10745331 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10745331 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10745331 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0250/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-70-6
Punto de fusión -35°C
Punto de ebullición 176°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H16O
Número MDL MFCD00002986
Cantidad 100 mL
Sinónimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
Clave InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCO
Nombre IUPAC heptan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 116.20
PubChem CID 8129
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.