Learn More
Clorhidrato de heptaminol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptaminol hydrochloride |
| CAS | 543-15-7 |
| Fórmula molecular | C8 H19 N O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Heptaminol Hydrochloride, 6-amino-2-methylheptan-2-ol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 6-amino-2-metilheptan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.1233 |