Learn More
Heptaminol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1231
MedChemExpress Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.
Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaminol hydrochloride
CAS 543-15-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H20ClNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo RP-2831 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM)
SMILES CC(O)(C)CCCC(N)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 181.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation