Learn More
Clorhidrato de heptaminol, LoGiCal
Código de producto. 30462485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462485 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462485 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0653.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaminol hydrochloride
CAS 543-15-7
Nombres de analitos o componentes Heptaminol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Heptaminol Hydrochloride, 6-amino-2-methylheptan-2-ol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O
Nombre IUPAC Clorhidrato de 6-amino-2-metilheptan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 181.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1233 g/mol