Learn More
Heptametiltrisiloxano, TRC
Código de producto. 30010286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010286 50 mL 50 ml
30011127 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28113050ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-88-7
Fórmula molecular C7 H22 O2 Si3
Peso molecular (g/mol) 222.5
Sinónimo 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethylsiloxane, 2,2,4,6,6-Pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, 2-Hydro-1,1,1,2,3,3,3-heptamethyltrisiloxane, Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, Bis(trimethylsilyloxy)methylsilane, Heptamethylhydrotrisiloxane, Methylbis(trimethylsiloxy)silane, Methylbis(trimethylsilyloxy)silane, SIB 1844, SIB 1844.0
Nombre IUPAC trimetil-[metil(trimetilsililoxi)silil]oxisilano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptamethyl Trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
SMILES C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0928