Learn More
Heptametilciclotetrasiloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptamethylcyclotetrasiloxane |
| CAS | 15721-05-8 |
| Fórmula molecular | C7H22O4Si4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2,4,4,6,6,8-Heptamethylcyclotetrasiloxane, 1,3,3,5,5,7,7-Heptamethylcyclotetrasiloxane, Heptamethylcyclotetrasiloxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H22O4Si4/c1-12-8-13(2,3)10-15(6,7)11-14(4,5)9-12/h12H,1-7H3 |
| SMILES | C[SiH]1O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,4,4,6,6,8-heptametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano |
| Peso molecular (g/mol) | 282.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0595 |