Learn More
MedChemExpress Heptamethine cyanine dye-1
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 739.17 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (67.64 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 162411-29-2 |
| Sinónimo | ADS 815EI |