Learn More
Heptakis-6-yodo-6-deoxi-β-ciclodextrina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461491 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10115370 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299011000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30754-23-5
Fórmula molecular C42H63I7O28
Peso molecular (g/mol) 1904.28
Número MDL MFCD00803290
Clave InChI YODKQJPYQJRHEQ-FOUAGVGXSA-N
Sinónimo heptakis-6-iodo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
PubChem CID 11105283
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CI)CI)CI)CI)CI)CI)O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptakis-6-iodo-6-deoxy-β-cyclodextrin
Punto de fusión 218°C to 222°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,hot methylethyleneglycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1904.28
Forma física Sólido