Learn More
Heptakis(2,6-di-o-metil)-β-ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463802 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11463802 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215732005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    382.20€ / 5 g
    Ahorro 19.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El heptakis(2,6-di-o-metil)-β-ciclodextrina es un agente de secuestro de colesterol
CAS 51166-71-3
Fórmula molecular C56H98O35
Peso molecular (g/mol) 1331.365
Número MDL MFCD00011616
Clave InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Sinónimo 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1331.4
Forma física Polvo