Learn More
Heptaheliceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptahelicene |
| CAS | 16914-68-4 |
| Fórmula molecular | C30 H18 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dinaphtho[2,1-c:1',2'-g]phenanthrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H18/c1-3-7-25-19(5-1)9-11-21-13-15-23-17-18-24-16-14-22-12-10-20-6-2-4-8-26(20)28(22)30(24)29(23)27(21)25/h1-18H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccc5ccc6ccc7ccccc7c6c5c4c23 |
| Nombre IUPAC | heptaciclo[16.12.0.02,15.03,12.04,9.021,30.024,29]triaconta-1,3(12),4,6,8,10,13,15,17,19,21(30),22,24,26,28-pentadecaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 378.464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.141 |