Learn More
(Heptafluorobutiro)fenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303746 5 g 5 g
11313746 25 g 25 g
11323746 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16777.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 559-91-1 | C10H5F7O | 274.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 559-91-1
Fórmula molecular C10H5F7O
Peso molecular (g/mol) 274.138
Número MDL MFCD00077552
Clave InChI UKYZDGAVBNKBPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluoropropyl phenyl ketone, heptafluorobutyrophenone, phenyl heptafluoropropyl ketone, pubchem20274, heptafluorobutyro phenone, 1-heptafluorobutyryl benzene, heptafluoropropylphenylketone, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenyl-butan-1-one
PubChem CID 238424
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-fenilbutan-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Heptafluorobutyro)phenone
Densidad 1.473
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Índice de refracción 1.414
Cantidad 5 g
Beilstein 2056234
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.14
Porcentaje de pureza 99%