Learn More
Anhídrido heptafluorobutírico, TRC
Código de producto. 30407677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407677 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30407677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH998573500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric Anhydride
CAS 336-59-4
Fórmula molecular C8F14O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Heptafluorobutanoic Anhydride, Heptafluorobutyric Acid Anhydride, Heptafluorobutyryl Anhydride, Perfluorobutanoic Anhydride, Perfluorobutyric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoate, HFBA
Fórmula InChI InChI=1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoilo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
Peso molecular (g/mol) 410.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.9624