Learn More
Anhídrido heptafluorobutírico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144090 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10522961 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10309143 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10144090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.75€
    48.65€ / 5 g
    Ahorro 7.10€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336-59-4
Fórmula molecular C8F14O3
Peso molecular (g/mol) 410.06
Número MDL MFCD00000432
Clave InChI UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoilo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric anhydride
Punto de fusión -43°C
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 108°C to 111°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CF2CF2CO)2O
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.65
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.05
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptafluorobutyric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.