Learn More
Ácido heptafluorobutírico, TRC
Código de producto. 30012460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012460 25 g 25 g
30011046 5 g 5 g
17902585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28104025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-22-4
Fórmula molecular C4 H F7 O2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Sinónimo Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9865
Porcentaje de pureza >95%