Learn More
Ácido heptafluorobutírico, TRC
Código de producto. 30011046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011046 5 g 5 g
30012460 25 g 25 g
17902585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2810405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-22-4
Fórmula molecular C4 H F7 O2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Sinónimo Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9865
Porcentaje de pureza >95%