Learn More
Ácido heptafluorobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772021 100 g Frasco de vidrio 100 g
10771831 25 g Frasco de vidrio 25 g
10639263 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    162.65€ / 100 g
    Ahorro 27.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-22-4
Fórmula molecular C4HF7O2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00004171
Clave InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoico
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric acid
Punto de fusión -17.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6400g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (755.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CF2CO2H
Índice de refracción 1.3
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.64
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptafluorobutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.