Learn More
Ácido heptafluorobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442717 500 g 500 g
11422717 25 g 25 g
11432717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14907.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido heptafluorobutírico es un reactivo de par de iones para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) de fase inversa. Se utiliza en secuenciación, síntesis y solubilización de proteínas y péptidos. Se utiliza como modificador de fase móvil para mejorar la selectividad en el análisis por HPLC de proteínas histonas. Es un aditivo eficaz para la deposición electrolítica de cinc.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, éter, etanol y benceno.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-22-4
Fórmula molecular C4HF7O2
Peso molecular (g/mol) 214.039
Número MDL MFCD00004171
Clave InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoico
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric acid
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.648
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación None
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CF3CF2CF2CO2H
Índice de refracción 1.3
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1426882
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 99%