Learn More
Ácido heptafluorobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido heptafluorobutírico es un reactivo de par de iones para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) de fase inversa. Se utiliza en secuenciación, síntesis y solubilización de proteínas y péptidos. Se utiliza como modificador de fase móvil para mejorar la selectividad en el análisis por HPLC de proteínas histonas. Es un aditivo eficaz para la deposición electrolítica de cinc.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, éter, etanol y benceno.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Heptafluorobutyric acid |
| Punto de fusión | -18°C |
| Densidad | 1.648 |
| Punto de ebullición | 120°C to 121°C |
| Temperatura de inflamación | None |
| Olor | Unpleasant |
| Fórmula lineal | CF3CF2CF2CO2H |
| Índice de refracción | 1.3 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3265 |
| Mehr anzeigen |