Learn More
Heptafluorobutiranilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptafluorobutyranilide |
| CAS | 336-61-8 |
| Fórmula molecular | C10 H6 F7 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6F7NO/c11-8(12,9(13,14)10(15,16)17)7(19)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,18,19) |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-N-fenilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 289.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0338 |