Learn More
Heptafluoro-2,3,3-triclorobutano, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane |
| Punto de fusión | 4°C |
| Densidad | 1.748 |
| Punto de ebullición | 97°C to 98°C |
| Fórmula lineal | CF3CCl2CFClCF3 |
| Índice de refracción | 1.353 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1777522 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.39 |
| Porcentaje de pureza | 98% |