Learn More
Heptafluoro-1-metoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptafluoro-1-methoxypropane |
| CAS | 375-03-1 |
| Fórmula molecular | C4H3F7O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-methoxypropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-methoxypropane, 1-Methoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane, 1-Methoxyheptafluoropropane, 1-Methoxyperfluoropropane, E 347, HFE 301, HFE 347, HFE 347MCC1, HFE 347mcc, HFE 7000, Heptafluoropropyl Methyl Ether, Methyl Heptafluoropropyl Ether, Methyl Perfluoropropyl Ether, Novec 7000, Novec HFE 7000, Perfluoropropyl Methyl Ether, R-E 347mcc, 1RE 347mcc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3 |
| SMILES | COC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-metoxipropano;1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-metoxipropano; 1-Metoxi-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropano; 1-Metoxiheptafluoropropano; 1-Metoxiperfluoropropano; E347; HFE 301;HFE 347;HFE 347MCC1; HFE347mcc; HFE 7000; Éter metílico de heptafluoropropilo; éter metil heptafluoropropílico; éter perfluoropropílico de metilo; Novec 7000; Novec HFE 7000; Éter metílico de perfluoropropilo; RE347mcc; 1RE 347mcc; |
| Peso molecular (g/mol) | 200.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.01 |