Learn More
Heptafluoro-1-yodopropano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462507 25 g 25 g
11452507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14784.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 754-34-7 | C3F7I | 295.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-34-7
Fórmula molecular C3F7I
Peso molecular (g/mol) 295.93
Número MDL MFCD00001061
Clave InChI XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluoro-1-iodopropane, heptafluoropropyl iodide, perfluoropropyl iodide, 1-iodoheptafluoropropane, 1-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-1-iodo, 1-perfluoropropyl iodide, heptafluoroiodopropane, iodoheptafluoropropane, propane, heptafluoroiodo
PubChem CID 33977
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-yodopropano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluoro-1-iodopropane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -95°C
Densidad 2.056
Punto de ebullición 40°C to 41°C
Índice de refracción 1.329
Cantidad 25 g
Beilstein 1758822
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.93
Porcentaje de pureza 97%