Learn More
Heptaetileno Glicol, TRC
Código de producto. 30009785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009785 500 mg 500 miligramos
30004702 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH279150500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5617-32-3
Fórmula molecular C14H30O8
Peso molecular (g/mol) 326.38
Sinónimo 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diol;
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
SMILES OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaethylene Glycol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30O8/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h15-16H,1-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1941