Learn More
Éter monododecilílico de heptaetileno glicol, TRC
Código de producto. 30137810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137810 1 g 1 g
30133317 500 mg 500 miligramos
17945065 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2802851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3055-97-8
Fórmula molecular C26H54O8
Peso molecular (g/mol) 494.7
Sinónimo AEO 7, C12E7, C12EO7, Dodecanol Heptaethoxy Ether, 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-ethanolHeptaethylene Glycol Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol n-Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol, Monododecyl ether, Heptaethyleneglycol monolauryl Ether, Mergital LT 7, Nikkol BL 7SY, Pingpingjia 7
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-dodecoxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.3819