Learn More
Cloruro de heptadecanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptadecanoyl Chloride |
| CAS | 40480-10-2 |
| Fórmula molecular | C17H33ClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Heptadecanoic Acid Chloride, n-Heptadecanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | ClC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de heptadecanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.22 |