Learn More
Ácido heptadecanoico, TRC
Código de producto. 17969634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969634 100 g 100 g
17999074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17969634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281030100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-12-7
Fórmula molecular C17 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 270.45
Sinónimo Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
Nombre IUPAC ácido heptadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Margaric Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2559