Learn More
Ácido heptadecanoico (D33, 98%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptadecanoic Acid (D33) |
| CAS | 352431-41-5 |
| Fórmula molecular | C17 D33 H O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Heptadecanoic-d33 acid (9CI), Heptadecanoic Acid-D33, n-Heptadecylic acid-d33, Margaric acid-d33 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-tritriacontadeuterioheptadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 303.654 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.463 |