Learn More
Ácido heptadecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382286 5 g 5 g
11392286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.51€
    46.65€ / 5 g
    Ahorro 9.86€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido heptadecanoico se utiliza como referencia durante el análisis de ácidos grasos de cadena media procedentes de biomateriales como aceites de semillas, vegetales y animales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo (ligeramente) y metanol (ligeramente). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-12-7
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.457
Número MDL MFCD00002751
Clave InChI KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
Nombre IUPAC ácido heptadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptadecanoic acid
Punto de fusión 59°C to 63°C
Densidad 0.853
Punto de ebullición 227°C (100 mmHg)
Fórmula lineal CH3(CH2)15CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 1781004
Índice Merck 14,5751
Información de solubilidad Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.46
Porcentaje de pureza 98%