Learn More
Ácido heptadescanoico 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinil]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4-oxo-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-9-il Éster, TRC
Código de producto. 17952975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952975 25 mg 25 miligramos
17922575 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28104525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1404053-62-8
Fórmula molecular C40 H59 F N4 O4
Peso molecular (g/mol) 678.92
Sinónimo Heptadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl heptadecanoate, 9-Hydroxyrisperidone Heptadecanoate, Paliperidone Margarate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Heptadecanoate
Nombre IUPAC [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-9-il] heptadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paliperidone Heptadecanoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H59FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-37(46)48-35-18-17-25-45-39(35)42-30(2)33(40(45)47)24-28-44-26-22-31(23-27-44)38-34-21-20-32(41)29-36(34)49-43-38/h20-21,29,31,35H,3-19,22-28H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.452