Learn More
Ácido heptadecanodiáico, TRC
Código de producto. 30398657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398657 50 mg 50 miligramos
30401920 10 mg -
30401919 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99855850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2424-90-0
Fórmula molecular C17H32O4
Peso molecular (g/mol) 300.43
Sinónimo 1,15-Pentadecanedicarboxylic acid, 1,17-Heptadecanedioic acid, Pentadecanedicarboxylic acid, ω-Carboxypalmitic acid
Nombre IUPAC Ácido heptadecanodiáico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptadecanedioic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32O4/c18-16(19)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17(20)21/h1-15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2301