Learn More
Ácido (heptadecafluorooctil)(tridecafluorohexil)-fosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Heptadecafluorooctyl)(tridecafluorohexyl)-phosphinic Acid |
| CAS | 610800-34-5 |
| Fórmula molecular | C14 H F30 O2 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)-P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphinic acid, Perfluorohexylperfluorooctyl phosphinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14HF30O2P/c15-1(16,3(19,20)7(27,28)11(35,36)37)2(17,18)5(23,24)9(31,32)13(41,42)47(45,46)14(43,44)10(33,34)6(25,26)4(21,22)8(29,30)12(38,39)40/h(H,45,46) |
| SMILES | OP(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctil(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexil)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 802.082 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 801.924 |