Learn More
Sal de tetraetilamonio del ácido heptadecafluorooctanosulfónico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorooctanesulfonic Acid Tetraethylammonium |
| CAS | 56773-42-3 |
| Fórmula molecular | C8 H20 N . C8 F17 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Perfluorooctanesulfonic Acid Tetraethylammonium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonato;tetraetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 629.373 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 629.089 |