Learn More
Hepsulfam, MedChemExpress
Código de producto. 16470676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470676 20 mg 20 miligramos
16470159 10 mg 10 miligramos
16442358 5 mg 5 miligramos
16413149 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00095
MedChemExpress Hepsulfam (NCI 329680; ZINC01574758) is a anticancer agent that shows excellent antileukemic activity with an median IC50 of 0.91 μg/mL in a panel of different tumors.
Hepsulfam (NCI 329680
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hepsulfam
CAS 96892-57-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H18N2O6S2
Cantidad 20 mg
Sinónimo NCI 329680 ZINC01574758
SMILES O=S(OCCCCCCCOS(=O)(N)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 290.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death