Learn More
HEPPSO, 99 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11473781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473781 100 g 100 g
11453781 10 g -
11463781 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215123680
Nuevo tampón de hidrógeno zwitteriónico para investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-78-0
Fórmula molecular C9H20N2O5S
Peso molecular (g/mol) 268.328
Clave InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heppso, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, n-hydroxyethyl piperazine-n'-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulphonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane sulfonic acid free acid, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazinyl propanesulfonic acid
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propano-1-sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPSO
Nombre de nota Free Acid
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.3
compliance-icons
Nombre del producto
  • HEPPSO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulfonic acid hydrate