Learn More
HEPPSO, 99 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11453781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453781 10 g -
11463781 50 g -
11473781 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215123610
Nuevo tampón de hidrógeno zwitteriónico para investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-78-0
Fórmula molecular C9H20N2O5S
Peso molecular (g/mol) 268.328
Clave InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heppso, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, n-hydroxyethyl piperazine-n'-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulphonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane sulfonic acid free acid, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazinyl propanesulfonic acid
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propano-1-sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPSO
Nombre de nota Free Acid
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.3