Learn More
Melford HEPPSO
Descripción
HEPPSO (ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N'-(3-propanosulfónico)) es un agente amortiguador zwitteriónico comúnmente utilizado particularmente en investigaciones de biología molecular y bioquímica.
El HEPPSO suele preferirse por su capacidad amortiguadora en un amplio rango de pH, normalmente entre 6,8 y 8,2, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, cultivo celular y electroforesis.
Además, es menos probable que HEPPSO interfiera con los procesos biológicos en comparación con otros agentes amortiguadores, lo que lo convierte en una opción versátil para mantener condiciones óptimas en experimentos biológicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPPSO |
| CAS | 68399-78-0 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C9H20N2O5S |