Learn More
HEPPS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11394389 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11394389 250 g
1 options
Código de producto. 11394389 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210192791
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Ampliamente utilizado en cultivo celular. HEPPS, MP Biomedicals es el análogo de propano de HEPES. Este tampón mantiene mejor el pH fisiológico a pesar de los cambios en el CO2 (producido por la respiración celular). HEPPS es un separador en enfoque isoeléctrico ultrafino
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid)
CAS 16052-06-5
Punto de fusión 230 °C a 239 °C (literatura)
pH De 5 a 7 (solución acuosa al 1 %), intervalo útil de pH de 7,3 a 8,7 (bibliografía)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Tipo de solución Tampón
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Sinónimo hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
Información de solubilidad Soluble en agua (1M - solución clara e incolora).
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
Peso molecular (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.33