Learn More
HEPPS, (Cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11384389 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11384389 250 g
11364389 25 g
11374389 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384389 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210192783
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Este es el análogo de propano de HEPES.
CAS 16052-06-5
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPS
pH 7.3 a 8.7
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Tipo de solución Tampón
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.3
Grado Investigación