Learn More
Melford HEPPS
Código de producto. 30018344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018344 25 g 25 g
30018342 100 g 100 g
30018343 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018344 Proveedor Melford N.º de proveedor H7506025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: HEPPS [ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N'-(3-propanosulfónico)] [EPPS]
  • Número CAS: 16052-06-5
  • Fórmulamolecular:C9H20N2O4S​
  • Peso molecular: 252,3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPS
CAS 16052-06-5
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C9H20N2O4S