Learn More
Melford HEPPS
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia: HEPPS [ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N'-(3-propanosulfónico)] [EPPS]
- Número CAS: 16052-06-5
- Fórmulamolecular:C9H20N2O4S
- Peso molecular: 252,3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPPS |
| CAS | 16052-06-5 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C9H20N2O4S |